material
borosilicate glass
제조업체/상표
Aldrich
길이
110 mm
용량
125 mL
디스크 직경
30 mm
필터 직경
30 mm
공극 크기
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cylindrical vessel has a 32 mm cap with PTFE-faced liner. Vessel comes with a sealed coarse porosity fritted disc located to minimize dead space. 2 mm PTFE bottom valve reduces the potential for breakage associated with glass stopcocks. 2 mm PTFE valve requires 1/4-turn to open or close. Valve stem has a 1/4-28 I.D. thread while the O.D. is sized for a 3/8 in. compression fitting. Complete with cap, liner, and 2 mm bottom valve.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.