material
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
Agency
according to DIN 12 348
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Lenz 3.0029.79
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.