주요 문서
22309
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 100 ea
I.D.
1/8 in.
피팅
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
호환성
1/8 in. O.D. Column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)