주요 문서
Z418226
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.24
캡 크기
45 mm
용량
250 mL
밸브 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)