주요 문서
Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
조인트
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
무균
non-sterile
특징
certificate
class A
closure type PP stopper
포장
case of 5
제조업체/상표
Poulton & Graf
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.10 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
법적 정보
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)