주요 문서
BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
동의어(들):
Plastics, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PMP
polypropylene stopper
transparent
조인트
joint ST/NS neck14/23
특징
accuracy class A
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 36176
크기
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)