주요 문서
Z306452
Volac® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
조인트
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
특징
certificate
class A
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Poulton & Graf RB258/WAC/F/5
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.06 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
법적 정보
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)