추천 제품
호스 배출구 I.D.
1/4 in.
관련 카테고리
일반 설명
This system offers complete manifold installation flexibility.
Made of brass with 1/4 in. NPTM inlet. Consists of three stations, each with a needle valve and 1/4 in. I.D. hose barb outlet.
As increased manifold capacity is needed, simply order the required parts and install them on-site (refer to ′Related Products′ tab).
Made of brass with 1/4 in. NPTM inlet. Consists of three stations, each with a needle valve and 1/4 in. I.D. hose barb outlet.
As increased manifold capacity is needed, simply order the required parts and install them on-site (refer to ′Related Products′ tab).
주의사항
Do not exceed 200 psi inlet gas pressure.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.