주요 문서
Z146846
Sigma-Aldrich
Check valve
Viton® O-ring, brass valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.51
material
Viton® O-ring
brass valve
파라미터
-20-400 °F temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)