주요 문서
Z275336
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
PB.36
크기
200
설명
constant ~ 0.1 cSt/s
제조업체/상표
Ace Glass 798843
점성 측정 범위
20-100 cSt
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)