크기
25
설명
constant ~ 0.002 cSt/s
제조업체/상표
Ace Glass 798833
점성 측정 범위
0.5-2 cSt
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.