material
Viton® O-ring
조인트
joint: ST/NS29/42
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20320-1662
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
법적 정보
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.