제조업체/상표
Bel-Art F20320-1660
일반 설명
For use with 10mm stirring rods, the body is PTFE with a Viton® O-ring.
특징 및 장점
- Comes complete with two PTFE inserts with inside O-ring for fine adjustment of stirring rod tension
- Threaded polypropylene locking compression cap on top
- Extracting nut above the ground joint allows easy and quick removal from flask
- Not autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.