주요 문서
Z268747
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
material
Viton® O-ring
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20320-1661
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
법적 정보
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)