주요 문서
Z265934
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102422
NACRES:
NB.43
material
soda-lime glass
직경
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)