주요 문서
CLS72685
Pyrex® solid glass beads
5mm packing beads, 4/cs
동의어(들):
glass packing beads, Corning® 7268
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
설명
Diam. tol. ± 0.75 mm
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 7268-5
O.D.
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These PYREX® beads are useful as boiling stones, mixing beads and as packing for distillation columns. Beads are packaged in 0.45kg. (1 lb.) bottles (each bottle is one pack), which have a packing volume of approximately 360cm3 or 22 cubic inches.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)