material
amber bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
조인트
Joints threaded neck (33-400)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216841
용량
32 oz (1,000 mL)
직경 × 높이
94 mm × 206 mm
색상
amber
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
특징 및 장점
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
법적 정보
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.