주요 문서
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® cuvette washer
동의어(들):
cuvette cleaning
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
일반 설명
High-capacity, 100 mL solvent reservoir allows less frequent filling. Rubber cushion seals cuvette to washer and prevents chipping. Borosilicate glass with vacuum inlet and 24/40 bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)