주요 문서
C1420
Cuvette washer
Double
동의어(들):
cuvette cleaning
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
일반 설명
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)