주요 문서
Z223727
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler
capacity 15 mL
동의어(들):
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
용량
15 mL
일반 설명
Built-in flash arrester bulb prevents backflow.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)