주요 문서
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
동의어(들):
Synthware B257040L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware B257040L
O.D. × H
500 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With 10 mm O.D. hose connection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)