주요 문서
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112406
NACRES:
NB.79
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)