주요 문서
20270-U
Supelco
Standard Midget Impinger
reservoir volume 25 mL
동의어(들):
Impinger/Bubbler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
material
standard stem glass impinger
조인트
joint ST/NS reservoir
Agency
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
설명
marked intervals 5 mL
포장
pkg of 1 ea
기술
active air sampling: suitable
저장소 길이(L) × 총 길이(L)
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
저장장치 용적
25 mL
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)