주요 문서
Z150754
Water aspirator pump
Chapman swirling
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105100
NACRES:
NB.79
길이
137 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For greater air-entrainment capacity.
Operates efficiently on both high and low water pressure. Nickel-plated 3/8 in. NPTM water inlet. Ball-type, positive-acting valve in suction tube prevents backflow should pressure be reduced. Max. vacuum is 100 mm Hg (abs).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)