주요 문서
PHL83351
α-Humulene
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
α-Caryophyllene, trans,trans,trans-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
Beilstein:
3240075
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI key
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)