주요 문서
Z150657
Sigma-Aldrich
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
NaCl, Undrilled
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
NaCl
rectangular
설명
Polished
기술
IR spectroscopy: suitable
길이 × 너비 × 높이
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)