주요 문서
Y906603
Sigma-Aldrich
Valve
brass diaphragm, for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
material
brass diaphragm
Quality Level
파라미터
3000 psi max. pressure
길이
3.31 in.
중량
230 g
피팅
for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)