주요 문서
29575-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
동의어(들):
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
NACRES:
SB.54
파라미터
0-150 psi
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)