뒤로
Valve
Products
제품 카테고리
valves (14)
브랜드
Sigma-Aldrich (14)
길이(in)
품질 수준
제품 필터
Showing 1-14 of 14
비교
제품 번호
설명
가격
Y906530
Valve,
brass diaphragm, for CGA 580 right angle path, internal, right hand thread
확장
가격 보기
Y906611
Valve,
stainless steel diaphragm, for CGA 110/180 right angle path, internal/external, right hand thread
확장
가격 보기
Y906468
Valve,
stainless steel diaphragm, for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
확장
가격 보기
Y906603
Valve,
brass diaphragm, for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
확장
가격 보기
Y906506
Valve,
stainless steel bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
확장
가격 보기
Y906514
Valve,
High Pressure, brass diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
확장
가격 보기
Y906492
Valve,
brass bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
확장
가격 보기
Y906522
Valve,
High Pressure, stainless steel diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
확장
가격 보기
Y907219
Valve,
brass diaphragm, for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread
확장
가격 보기
Y906549
Valve,
brass diaphragm, for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
확장
가격 보기
Y906778
Valve,
stainless steel diaphragm, for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
확장
가격 보기
Y907340
Valve,
brass diaphragm, for CGA 580 right angle path, internal, right hand thread
확장
가격 보기
Y907227
Valve,
brass diaphragm, for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
확장
가격 보기
Y907200
Valve,
brass diaphragm, for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread