주요 문서
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS Number:
Molecular Weight:
295.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)