주요 문서
386790-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen Peroxide
동의어(들):
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352304
NACRES:
NA.21
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 4798
분석
29-32%
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
응용 분야
cell analysis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
애플리케이션
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
경고
Toxicity: Corrosive (L)
물리적 형태
30% solution, stabilized.
기타 정보
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1