주요 문서
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
FEMA Number:
4903
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous; woody; walnut
SMILES string
O(CC)C(=O)C(=O)C(CC)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-6(3)7(9)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HCDYSXWWIWPQEN-UHFFFAOYSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.8 °F
Flash Point (°C)
77.11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)