주요 문서
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
동의어(들):
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
174.19
FEMA Number:
4477
Beilstein:
130164
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥99%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fruity; sweet
SMILES string
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)