주요 문서
W450210
Sigma-Aldrich
Sclareol
natural, ≥95%, FG
동의어(들):
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H36O2
CAS Number:
Molecular Weight:
308.50
FEMA Number:
4502
Beilstein:
2054148
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
02.206
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Salvia sclarea L
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; balsamic; earthy
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)