주요 문서
W316620
Sigma-Aldrich
Nootkatone
≥98%, FG
동의어(들):
(+)-Nootkatone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.33
FEMA Number:
3166
Beilstein:
4676969
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
07.089
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
InChI key
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • Regulation of T Lymphocyte Functions through Calcium Signaling Modulation by Nootkatone.: This study explores how nootkatone modulates calcium signaling to regulate T lymphocyte functions, highlighting its potential in immunotherapy (Lee et al., 2024).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)