추천 제품
Grade
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
98%
refractive index
n20/D 1.431
density
0.858 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grassy; green; fruity
SMILES string
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.