W329304
α-Angelica lactone
98%, FG
동의어(들):
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; oily; sweet
SMILES string
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
InChI key
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup