주요 문서
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
동의어(들):
galbanum decatriene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.26
FEMA Number:
3795
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
1.061
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
분석
≥70%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fresh; green
SMILES string
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
InChI key
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)