B103608
γ-Butyrolactone
ReagentPlus®, ≥99%
동의어(들):
gamma-Butyrolactone, γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
추천 제품
vapor density
3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde