About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
126.18
FEMA Number:
3209
Beilstein:
106896
EC Number:
유럽평의회 번호:
2203
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.004
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
almond; bread; cherry; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup