주요 문서
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
동의어(들):
NSC 87542
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
126.18
Beilstein:
106896
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1