주요 문서
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
FEMA Number:
3699
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.547
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; oily; fruity; ethereal; sweet
SMILES string
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)