주요 문서
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
rectified, FG
동의어(들):
Mentha spicata
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3032
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
(Mentha cardiaca)
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D −54°, neat
구성
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
기원
USA origin
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
감각 수용성의
spearmint
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
생화학적/생리학적 작용
Taste at 10 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)