About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2096
EC Number:
유럽평의회 번호:
238n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Grade
FG
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
광학 활성
[α]20/D −1°, neat
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
anise
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Extraction method: steam distillation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92.8 °C - closed cup