주요 문서
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
431.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
85%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
InChI key
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
remainder octadecane
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)