분석
98%
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-16-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
TZOVOULUMXXLOJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup