Quality Level
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
작용기
aldehyde
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
InChI key
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.