주요 문서
641367
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl) disulfide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3OC6H4S)2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
41-45 °C (lit.)
작용기
disulfide
SMILES string
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)