제조업체/상표
M531042
스톱콕(stopcock) 보어
2 mm
일반 설명
Synthware™ glass manifold featuring high vacuum hollow glass stopcocks, the smaller O.D. 17 mm front tube is designed for inert gases, while the larger O.D. 22 mm back tube is for vacuum, which has a 35/20 socket on the left-hand side. Hose connections (10 mm) are located front-left-right.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.