주요 문서
SYNM490064
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 6, Hose Connection: left-right, stopcock size 4 mm
동의어(들):
Synthware M490064, vaccum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
특징
number of ports 6
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M490064
스톱콕 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)